주요 문서
ENA497681771
Enamine
2-bromo-1-(naphthalen-2-yl)ethan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
251.12
MDL number:
mp
66-68
Iupac Name
2-bromo-1-(naphthalen-2-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C12H11BrO/c13-8-12(14)11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h1-7,12,14H,8H2
InChI key
HDRFYKFGBRXGRR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-265926
Melting Point
66-68
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-265926
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)