주요 문서
ENA497681518
Enamine
2-methyl-3-(pyridin-3-yl)prop-2-enoic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
199.64
Iupac Name
(E)-2-methyl-3-(pyridin-3-yl)acrylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9NO2.ClH/c1-7(9(11)12)5-8-3-2-4-10-6-8;/h2-6H,1H3,(H,11,12);1H/b7-5+;
InChI key
YDNGUUQQCFHXSY-GZOLSCHFSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267032
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267032
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)