주요 문서
ENA497681505
Enamine
sodium 5-fluoro-1,3-benzothiazole-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.17
MDL number:
Iupac Name
sodium 5-fluorobenzo[d]thiazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H4FNO2S.Na/c9-4-1-2-6-5(3-4)10-7(13-6)8(11)12;/h1-3H,(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
CFHCHYNRSGHEHR-UHFFFAOYSA-M
저장 온도
RT
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266886
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266886
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)