주요 문서
ENA497681500
Enamine
benzyl 8,8-dimethyl-7-oxo-2-azabicyclo[4.2.0]octane-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
287.36
MDL number:
Iupac Name
benzyl 8,8-dimethyl-7-oxo-2-azabicyclo[4.2.0]octane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H21NO3/c1-17(2)14-13(15(17)19)9-6-10-18(14)16(20)21-11-12-7-4-3-5-8-12/h3-5,7-8,13-14H,6,9-11H2,1-2H3
InChI key
LGGQTDSTIKJAFO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266819
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266819
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)