주요 문서
ENA497681451
Enamine
8-fluoro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
215.7
MDL number:
Iupac Name
8-fluoro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[d]azepine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14FN.ClH/c1-8-7-13-5-4-9-2-3-10(12)6-11(8)9;/h2-3,6,8,13H,4-5,7H2,1H3;1H
InChI key
AJMVVLFLOCRJJY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266426
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266426
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)