주요 문서
ENA497680351
Enamine
3-chloro-4-(chloromethyl)benzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.04
MDL number:
Iupac Name
3-chloro-4-(chloromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H5Cl2N/c9-4-7-2-1-6(5-11)3-8(7)10/h1-3H,4H2
InChI key
WVZDCUOCGWRHML-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263927
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263927
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)