주요 문서
ENA497680144
Enamine
benzyl 4-hydroxy-2-(methoxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
265.31
MDL number:
Iupac Name
benzyl 4-hydroxy-2-(methoxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H19NO4/c1-18-10-12-7-13(16)8-15(12)14(17)19-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12-13,16H,7-10H2,1H3
InChI key
MCVXVAOZGZKJGE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261451
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261451
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)