주요 문서
ENA497680016
Enamine
N-methyl-N-(prop-2-en-1-yl)methanesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
149.21
MDL number:
Iupac Name
N-allyl-N-methylmethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C5H11NO2S/c1-4-5-6(2)9(3,7)8/h4H,1,5H2,2-3H3
InChI key
VMBUORCYWKIZIH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263122
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263122
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)