주요 문서
ENA497679824
Enamine
2-methoxy-3-methylbutane-1-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.69
MDL number:
Iupac Name
2-methoxy-3-methylbutane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H13ClO3S/c1-5(2)6(10-3)4-11(7,8)9/h5-6H,4H2,1-3H3
InChI key
ULFIPEGMJVMGLG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262580
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262580
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)