주요 문서
ENA497679698
Enamine
cyclobutylurea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
114.15
MDL number:
mp
170-171
Iupac Name
N-cyclobutylurea
Inchi Code
1S/C5H10N2O/c6-5(8)7-4-2-1-3-4/h4H,1-3H2,(H3,6,7,8)
InChI key
XVDWZTJGQBNPFX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260820
Melting Point
170-171
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260820
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)