주요 문서
ENA497679561
Enamine
1-{[3-(bromomethyl)phenoxy]methyl}-2,4-difluorobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
313.14
MDL number:
Iupac Name
1-{[3-(bromomethyl)phenoxy]methyl}-2,4-difluorobenzene
Inchi Code
1S/C14H11BrF2O/c15-8-10-2-1-3-13(6-10)18-9-11-4-5-12(16)7-14(11)17/h1-7H,8-9H2
InChI key
NOCWLAROHQZESE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261925
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261925
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)