주요 문서
ENA497679553
Enamine
3-(morpholin-4-yl)cyclobutan-1-amine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.15
MDL number:
Iupac Name
3-(4-morpholinyl)cyclobutanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2O.2ClH/c9-7-5-8(6-7)10-1-3-11-4-2-10;;/h7-8H,1-6,9H2;2*1H
InChI key
OSYQXXSJSXMCHW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261916
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261916
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)