주요 문서
ENA497679509
Enamine
3-chloro-4-(difluoromethoxy)benzene-1-carboximidamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
257.07
MDL number:
Iupac Name
3-chloro-4-(difluoromethoxy)benzimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H7ClF2N2O.ClH/c9-5-3-4(7(12)13)1-2-6(5)14-8(10)11;/h1-3,8H,(H3,12,13);1H
InChI key
IWDPSGUIUOPRBH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261824
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261824
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)