주요 문서
ENA497679458
Enamine
4-chloro-5-(2-chloroethyl)pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.03
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-5-(2-chloroethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H6Cl2N2/c7-2-1-5-3-9-4-10-6(5)8/h3-4H,1-2H2
InChI key
WWQRBWHHBMWGFU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261702
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261702
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)