주요 문서
ENA497679439
Enamine
3-[ethyl(hydroxy)phosphoryl]but-2-enoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
178.12
MDL number:
Iupac Name
(2E)-3-[ethyl(hydroxy)phosphoryl]-2-butenoic acid
Inchi Code
1S/C6H11O4P/c1-3-11(9,10)5(2)4-6(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)/b5-4+
InChI key
RZHSSINEDHNUGW-SNAWJCMRSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261633
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261633
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)