주요 문서
ENA497679425
Enamine
3-(hydroxymethyl)cyclopentan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
116.16
MDL number:
Iupac Name
3-(hydroxymethyl)cyclopentan-1-ol
Inchi Code
1S/C6H12O2/c7-4-5-1-2-6(8)3-5/h5-8H,1-4H2
InChI key
ZBAXTIFHKIGLEJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261609
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261609
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)