주요 문서
ENA497679400
Enamine
1-(pyridin-4-yl)-1,4-diazepane dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
250.17
MDL number:
mp
224-225
Iupac Name
1-(4-pyridinyl)-1,4-diazepane dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15N3.2ClH/c1-4-11-7-9-13(8-1)10-2-5-12-6-3-10;;/h2-3,5-6,11H,1,4,7-9H2;2*1H
InChI key
RAIWYJZONPBCOT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261561
Melting Point
224-225
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261561
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)