주요 문서
ENA497679297
Enamine
2-(3-carbamoyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
170.13
MDL number:
Iupac Name
2-(3-carbamoyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C5H6N4O3/c6-4(12)5-7-2-9(8-5)1-3(10)11/h2H,1H2,(H2,6,12)(H,10,11)
InChI key
CMLHYHSPLZQNML-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262604
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262604
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)