주요 문서
ENA497679158
Enamine
5-(thiophen-2-yl)-1,2-oxazol-3-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.66
MDL number:
Iupac Name
5-(thiophen-2-yl)isoxazol-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H6N2OS.ClH/c8-7-4-5(10-9-7)6-2-1-3-11-6;/h1-4H,(H2,8,9);1H
InChI key
NUMCMFIEIOFYFM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260970
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260970
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)