주요 문서
ENA497678771
Enamine
(3R)-2,2-dimethylthietan-3-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
117.22
MDL number:
Iupac Name
(R)-2,2-dimethylthietan-3-amine
Inchi Code
1S/C5H11NS/c1-5(2)4(6)3-7-5/h4H,3,6H2,1-2H3/t4-/m1/s1
InChI key
BHIGXGGBHPDRAL-SCSAIBSYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258804
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258804
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)