주요 문서
ENA497678444
Enamine
methyl 2-(3-aminophenyl)propanoate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
215.68
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-(3-aminophenyl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO2.ClH/c1-7(10(12)13-2)8-4-3-5-9(11)6-8;/h3-7H,11H2,1-2H3;1H
InChI key
UQYSCZUQBZZHAP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253294
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253294
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)