주요 문서
ENA497678357
Enamine
1-bromo-3,3-diethoxy-1,1-difluoropropane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
247.08
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-3,3-diethoxy-1,1-difluoropropane
Inchi Code
1S/C7H13BrF2O2/c1-3-11-6(12-4-2)5-7(8,9)10/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI key
QAUOBMFAPLIVPF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247198
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247198
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)