주요 문서
ENA497678268
Enamine
1-(5-bromo-2-hydroxy-3-methoxyphenyl)ethan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
245.07
MDL number:
mp
108-109
Iupac Name
1-(5-bromo-2-hydroxy-3-methoxyphenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C9H9BrO3/c1-5(11)7-3-6(10)4-8(13-2)9(7)12/h3-4,12H,1-2H3
InChI key
GXFIRNPQAMNVEZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214473
Melting Point
108-109
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214473
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)