주요 문서
ENA497678221
Enamine
3-oxocyclohexane-1-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
141.17
MDL number:
mp
62-64
Iupac Name
3-oxocyclohexanecarboxamide
Inchi Code
1S/C7H11NO2/c8-7(10)5-2-1-3-6(9)4-5/h5H,1-4H2,(H2,8,10)
InChI key
HWQYGPLWZGRAKD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199966
Melting Point
62-64
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199966
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)