주요 문서
ENA497678191
Enamine
2-(prop-1-en-2-yl)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
119.17
MDL number:
Iupac Name
2-isopropenylpyridine
Inchi Code
1S/C8H9N/c1-7(2)8-5-3-4-6-9-8/h3-6H,1H2,2H3
InChI key
MJKIORXNEJFOPX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195545
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)