주요 문서
ENA497678016
Enamine
2-[(2-chlorophenyl)methyl]-2-methylpyrrolidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
246.18
MDL number:
Iupac Name
2-(2-chlorobenzyl)-2-methylpyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16ClN.ClH/c1-12(7-4-8-14-12)9-10-5-2-3-6-11(10)13;/h2-3,5-6,14H,4,7-9H2,1H3;1H
InChI key
AKJSIJZTHNNAAF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260400
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260400
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)