주요 문서
ENA497377198
Enamine
rac-O-[(2R,4R)-2-methylpiperidin-4-yl]hydroxylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
130.19
MDL number:
Iupac Name
(2R,4R)-4-(aminooxy)-2-methylpiperidine
Inchi Code
1S/C6H14N2O/c1-5-4-6(9-7)2-3-8-5/h5-6,8H,2-4,7H2,1H3/t5-,6-/m1/s1
InChI key
RWAINVYYZGGFCC-PHDIDXHHSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260437
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260437
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)