주요 문서
ENA497377146
Enamine
1,2-dimethyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
150.26
MDL number:
Iupac Name
1,2-dimethyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene
Inchi Code
1S/C11H18/c1-8(2)11-6-5-9(3)10(4)7-11/h11H,1,5-7H2,2-4H3
InChI key
DJNBXADZJNAMQR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-259993
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-259993
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)