주요 문서
ENA497377039
Enamine
1-methyl-5-(methylamino)piperidin-2-one dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
215.12
MDL number:
Iupac Name
1-methyl-5-(methylamino)piperidin-2-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O.2ClH/c1-8-6-3-4-7(10)9(2)5-6;;/h6,8H,3-5H2,1-2H3;2*1H
InChI key
PYJHIUZARFLIHU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260663
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260663
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)