주요 문서
ENA497376774
Enamine
4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
258.7
MDL number:
Iupac Name
4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)picolinic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14N2O3.ClH/c14-9-2-5-13(6-3-9)8-1-4-12-10(7-8)11(15)16;/h1,4,7,9,14H,2-3,5-6H2,(H,15,16);1H
InChI key
PUFRGUZOUIUBEN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257982
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257982
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)