주요 문서
ENA497376770
Enamine
2-hydroxyethyl N,N-dimethylcarbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
133.15
MDL number:
Iupac Name
2-hydroxyethyl dimethylcarbamate
Inchi Code
1S/C5H11NO3/c1-6(2)5(8)9-4-3-7/h7H,3-4H2,1-2H3
InChI key
STMLNVLDMRLNNZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257974
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257974
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)