주요 문서
ENA497376371
Enamine
(2-chloro-2-fluoro-1-methylcyclopropyl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
138.57
MDL number:
Iupac Name
(2-chloro-2-fluoro-1-methylcyclopropyl)methanol
Inchi Code
1S/C5H8ClFO/c1-4(3-8)2-5(4,6)7/h8H,2-3H2,1H3
InChI key
BBPYRAIMVSRRHS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256896
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256896
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)