주요 문서
ENA497376165
Enamine
rac-(2R,4S)-2-methyloxan-4-yl methanesulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.25
MDL number:
Iupac Name
(2R,4S)-2-methyltetrahydro-2H-pyran-4-yl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C7H14O4S/c1-6-5-7(3-4-10-6)11-12(2,8)9/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-,7+/m1/s1
InChI key
MADASEHUCLKZHJ-RQJHMYQMSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256323
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256323
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)