주요 문서
ENA497376148
Enamine
N-(4-propylpiperidine-1-carboximidoyl)guanidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
247.77
MDL number:
Iupac Name
N-carbamimidoyl-4-propylpiperidine-1-carboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H21N5.ClH/c1-2-3-8-4-6-15(7-5-8)10(13)14-9(11)12;/h8H,2-7H2,1H3,(H5,11,12,13,14);1H
InChI key
JUNMSSBYKPEFNF-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256292
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256292
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)