주요 문서
ENA497376129
Enamine
rac-(1R,6S)-bicyclo[4.1.0]heptan-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
110.16
MDL number:
Iupac Name
(1S,6R)-bicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Inchi Code
1S/C7H10O/c8-7-3-1-2-5-4-6(5)7/h5-6H,1-4H2/t5-,6+/m1/s1
InChI key
CINFRRXNDRBHMD-RITPCOANSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256255
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256255
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)