주요 문서
ENA497376038
Enamine
5-amino-3-ethyl-3,4-dihydropyrimidin-4-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
139.16
MDL number:
Iupac Name
5-amino-3-ethylpyrimidin-4(3H)-one
Inchi Code
1S/C6H9N3O/c1-2-9-4-8-3-5(7)6(9)10/h3-4H,2,7H2,1H3
InChI key
MCQNKPVPRIMWDR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
94
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256029
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256029
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)