주요 문서
ENA497375943
Enamine
rac-tert-butyl N-[(3R,4S)-4-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)pyrrolidin-3-yl]carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
266.34
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl ((3S,4R)-4-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)pyrrolidin-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H22N4O2/c1-13(2,3)19-12(18)16-11-7-14-6-10(11)9-5-15-17(4)8-9/h5,8,10-11,14H,6-7H2,1-4H3,(H,16,18)/t10-,11+/m0/s1
InChI key
BJZSJBQISJHDQL-WDEREUQCSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257462
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257462
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)