주요 문서
ENA497375775
Enamine
2-chloro-4-ethoxy-5,6,7,8-tetrahydroquinazoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
212.68
MDL number:
mp
44-45
Iupac Name
2-chloro-4-ethoxy-5,6,7,8-tetrahydroquinazoline
Inchi Code
1S/C10H13ClN2O/c1-2-14-9-7-5-3-4-6-8(7)12-10(11)13-9/h2-6H2,1H3
InChI key
LRRWZUGSRZODMP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255571
Melting Point
44-45
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255571
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)