주요 문서
ENA497375663
Enamine
rac-(1R,2S)-2-phenylcyclopropane-1-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
216.69
MDL number:
Iupac Name
(1R,2S)-2-phenylcyclopropane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H9ClO2S/c10-13(11,12)9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-9H,6H2/t8-,9+/m0/s1
InChI key
FEPOIQPPYDWSBG-DTWKUNHWSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255321
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255321
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)