주요 문서
ENA497375658
Enamine
2-[1-({[(tert-butoxy)carbonyl]amino}methyl)cyclopropyl]acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.28
MDL number:
Iupac Name
2-(1-(((tert-butoxycarbonyl)amino)methyl)cyclopropyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H19NO4/c1-10(2,3)16-9(15)12-7-11(4-5-11)6-8(13)14/h4-7H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
InChI key
XHYKUPXTKLTOHH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255305
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255305
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)