주요 문서
ENA497375526
Enamine
1-(2-methylcyclopropyl)ethan-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
99.18
MDL number:
Iupac Name
1-(2-methylcyclopropyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C6H13N/c1-4-3-6(4)5(2)7/h4-6H,3,7H2,1-2H3
InChI key
PNORXWKSUWCACH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254975
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)