주요 문서
ENA497375245
Enamine
3-[(piperidin-1-yl)methyl]benzoic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
255.74
MDL number:
Iupac Name
3-(1-piperidinylmethyl)benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17NO2.ClH/c15-13(16)12-6-4-5-11(9-12)10-14-7-2-1-3-8-14;/h4-6,9H,1-3,7-8,10H2,(H,15,16);1H
InChI key
WLRKCNCUWGKDNO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254270
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254270
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)