주요 문서
ENA497374796
Enamine
methyl 2-chloro-6-sulfamoylbenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
249.67
MDL number:
mp
144-149
Iupac Name
methyl 2-chloro-6-sulfamoylbenzoate
Inchi Code
1S/C8H8ClNO4S/c1-14-8(11)7-5(9)3-2-4-6(7)15(10,12)13/h2-4H,1H3,(H2,10,12,13)
InChI key
ZRYDQFHTHDZUOI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253640
Melting Point
144-149
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253640
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)