주요 문서
ENA497374734
Enamine
2-(1H-pyrrol-1-yl)cyclohexane-1-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.25
MDL number:
Iupac Name
2-(1H-pyrrol-1-yl)cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c13-11(14)9-5-1-2-6-10(9)12-7-3-4-8-12/h3-4,7-10H,1-2,5-6H2,(H,13,14)
InChI key
ONSWIAWKVXLJQB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252955
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252955
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)