주요 문서
ENA497374557
Enamine
5-bromo-6-chloro-2-methanesulfinylpyrimidin-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
270.54
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-6-chloro-2-(methylsulfinyl)pyrimidin-4-amine
Inchi Code
1S/C5H5BrClN3OS/c1-12(11)5-9-3(7)2(6)4(8)10-5/h1H3,(H2,8,9,10)
InChI key
OKCBVYPRVWJFRT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252570
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252570
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)