주요 문서
ENA497374474
Enamine
(2-chloro-6-fluorophenyl)methanesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
223.66
MDL number:
Iupac Name
(2-chloro-6-fluorophenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H7ClFNO2S/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-13(10,11)12/h1-3H,4H2,(H2,10,11,12)
InChI key
HZXUSJFMOMJRJX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252377
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252377
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)