주요 문서
ENA497374262
Enamine
methyl 2-cyclopropyl-2-methoxyacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
144.17
MDL number:
Iupac Name
methyl cyclopropyl(methoxy)acetate
Inchi Code
1S/C7H12O3/c1-9-6(5-3-4-5)7(8)10-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
XHLNRJUTEWGDMR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-251751
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)