주요 문서
ENA497374212
Enamine
1-(pyridin-4-yl)propan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
137.18
MDL number:
Iupac Name
1-(4-pyridinyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C8H11NO/c1-2-8(10)7-3-5-9-6-4-7/h3-6,8,10H,2H2,1H3
InChI key
ZKMCKIAZUYILRN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-251572
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-251572
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)