주요 문서
ENA497374106
Enamine
tert-butyl 2-(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
209.24
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl 2-(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)acetate
Inchi Code
1S/C11H15NO3/c1-11(2,3)15-10(14)7-12-6-4-5-9(12)8-13/h4-6,8H,7H2,1-3H3
InChI key
ZNGJPZUUYBDTQI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-251276
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-251276
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)