주요 문서
ENA497374050
Enamine
3-tert-butylazetidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
149.66
MDL number:
Iupac Name
3-(tert-butyl)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15N.ClH/c1-7(2,3)6-4-8-5-6;/h6,8H,4-5H2,1-3H3;1H
InChI key
JLAWHCMNNOIRNT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250841
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250841
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)